Kluczowe dokumenty
57126
Supelco
SPE Tube Adapter
configured for AutoTrace Automated Systems, for use with 6mL tubes, pk of 6
Wybierz wielkość
6 EA
166,00 zł
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
166,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opakowanie
pk of 6
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
configured for AutoTrace Automated Systems
for use with 6mL tubes
Opis ogólny
Tube adapters serve many purposes. They can be used to stack one SPE tube on top of another to provide different selectivities. A larger empty syringe barrel can be stacked on top of a smaller SPE tube to act as a larger load reservoir. Or, they can serve as an adapter for positive pressure methods (e.g. from a syringe or air/ N2 line).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)