57092
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Tube
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
Wybierz wielkość
747,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
747,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene tube
linia produktu
Supelclean™
skład
bed wt., 250 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
100 m2/g
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
carbon phase
wielkość cząstki
120-400 mesh
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Surface area: 100m2/g; Particle Sz.:120/400 mesh
- Extreme affinity for organic polar and non-polar compounds from both non-polar and polar matrices when used under reversed-phase conditions
- Carbon surface comprised of hexagonal ring structures, interconnected and layered into graphitic sheets
- Non-porous nature of the carbon phase allows for rapid processing, adsorption does not require analyte dispersion into solid phase pores
- Independent investigators have found ENVI-Carb extremely useful for the rapid sample preparation of over 200 pesticides from various matrices including ground water, fruits and vegetable
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCActive Filters