Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 5 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Quickly connect two pieces of fused silica tubing of the same or different diameters without the need for tools. The leak-free connection is useful to connect a guard column or transfer line, repair a broken column, or connect two columns (same or different phases). Silanized for an inert inside surface. For use with 0.10 - 0.53 mm I.D. fused silica tubing.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pkg of 5 ea | description pkg of 25 ea | description pack of 20 ea | description I.D. 0.4 mm, Supeltex M-2 ferrule included |
| packaging pkg of 5 ea | packaging pkg of 25 ea | packaging pack of 20 ea | packaging pkg of 1 ea |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GlasSeal Capillary Column Connector, Fused Silica
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?