Kluczowe dokumenty
54067-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb II/PSA SPE Tube
bed B 500 mg (Supelclean PSA SPE), bed A 500 mg (Supeclean ENVI-Carb-II SPE), volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Pojemnik SPE z węglem/PSA, 6 ml
Wybierz wielkość
30 EA
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
1350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
skład
bed A, 500 mg (Supeclean ENVI-Carb-II SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean PSA SPE)
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
PSA phase
carbon phase
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & PSA (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
  • ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
  • Supelclean PSA is a polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
  • Supelclean PSA has a strong affinity and high capacity for fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars
  • Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
Informacje prawne
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
respiratory tract irritation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
application for SPE, suitable for GC