54103-U
Supelclean™ ENVI-Carb™ II/PSA SPE Tube
bed B 500 mg (Supelclean™ PSA SPE), bed A 500 mg (Supelclean™ ENVI-Carb-II SPE), volume 6 mL, pk of 300
Synonim(y):
Pojemnik SPE z węglem/PSA, 6 ml
Wybierz wielkość
10 030,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 030,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
linia produktu
Supelclean™
skład
bed A, 500 mg (Supelclean™
ENVI-Carb-II SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean™
PSA SPE)
opakowanie
pk of 300
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
PSA phase
carbon phase
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
reversed phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & PSA (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
- Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
- ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
- Supelclean PSA is a polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
- Supelclean PSA has a strong affinity and high capacity for fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars
- Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
respiratory tract irritation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.