Merck
BR4760151
BRAND® Titrette® digital bottle-top burette
capacity 25 mL, without interface RS 232
Synonim(y):
Dozownik, Dozownik butelkowy
Wybierz wielkość
1 EA
3650,00 zł
3650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
3650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
without interface RS 232
producent / nazwa handlowa
BRAND 4760151
zakres pomiaru objętości
25 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Titrette® is the first bottle-top burette to meet class A error limits for glass burettes. In addition, it stands out for easy titration, a compact design, excellent precision, an exchangeable dosing unit, and an optional PC interface. You can use the Titrette® to titrate quickly and reliably, even with restricted space and independent of available power connections - in the laboratory, in production, or in the field.
Zastosowanie
Titrating
Cechy i korzyści
Overview:
  • Simple: Titration within Class A error limits directly from the bottle
  • Easy: Compact and robust
  • Efficient: Fast filling, precise dispensing
  • Separate buttons for on/off, pause, and CLEAR to delete the display and select function
  • Non-slip hand wheels and a smooth-running precision gear set for fast or drip titration make handling reliable.
Limitations on use:
  • Operating temperature from +15 °C to +40 °C (from 59 °F to 104 °F) of instrument and reagent
  • Vapor pressure up to 500 mbar
  • Viscosity up to 500 mm2 /s
  • Altitude: max. 3,000 m above sea level
  • Relative humidity: 20 % to 90%
Komponenty
Items supplied:
  • Titrette bottle-top burette
  • DE-M marking
  • Performance certificate
  • Telescoping filling tube (170 - 330 mm)
  • Recirculation tube
  • 2 micro batteries (AAA/UM4/LR03)
  • 3 bottle adapters PP (GL 45/32, GL 45/S 40 und GL 32/NS 29/32)
  • 2 colored light shield inspection windows
With PC Interface, also includes:
  • Connector cable (Sub-D plug connector, 9-pin)
  • CD with driver software
  • Communication protocol
  • Example application
  • Operating manual
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This article decribes how to use the BRAND® Titrette® Digital Bottletop Burette for quick and reliable titration.
This article explains cleaning procedures of the BRAND® Titrette® Bottletop Burette.