Unfortunately, a food grade or pharma grade Urease powder is not currently available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 417,00 zł |
100000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
500000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4610,00 zł |
1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
417,00 zł
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
type
Type III
form
powder
specific activity
15,000-50,000 units/g solid
mol wt
~544620 Da
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
General description
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 15,000-50,000 units/g solid | specific activity 50,000-100,000 units/g solid | specific activity ≥600,000 units/g solid | specific activity ~1 U/mg |
| biological source Canavalia ensiformis | biological source - | biological source Canavalia ensiformis | biological source - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~544620 Da | mol wt ~544620 Da | mol wt ~544620 Da | mol wt Mr ~480000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Do you have Food Grade / Pharma Grade Powder for the same
1 answer-
Helpful?
-
-
what's the minimum quantity to purchase?
1 answer-
The smallest package size available for this item is 20,000 units. The activity varies from lot to lot and may range from 15,000 - 50,000 units per gram. The 20,000 unit package size may contain 1.25 - 2.5 grams of powder.
Helpful?
-
-
WHAT IS THE ENZYME ACTIVITY
1 answer-
The lot-specific activity is reported in the Certificate of Analysis.
Please see the link below to access a specific lot or review a sample Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/U1500#product-documentationHelpful?
-