Przejdź do
94280
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
powder, ~1 U/mg
Synonim(y):
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
~1 U/mg
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
specific activity
~1 U/mg
mol wt
Mr ~480000
storage temp.
−20°C
General description
Urease (Ure) enzyme is present in the cytosol. It is active at acidic pH and is expressed at 28°C. Urease consists of nickel and is present in archaea, bacteria, unicellular eukaryotes and plants.
Subunit molecular weight: ~90,770
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Application
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean) has been used in purification and crystallization studies.
Urease from Canavalia ensiformis may be used for urea determination of various samples, such as legumes [1]. It may be useful for the detection of pathogens as well as heavy-metal ions.
Biochem/physiol Actions
Urease catalyzes the hydrolysis of urea into carbon dioxide and ammonia. Urease is involved in nitrogen metabolism and urea degradation. Urease from Canavalia ensiformis binds 2 nickel ions per subunit [2].
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol urea (Cat. No. 51459) per minute at pH 8.0 and 25 °C.
Application in (selective) hydrolysis/condensations;citation structure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
94281U0251U4002
description
powder, ~1 U/mg
description
powder, white, ~8 U/mg
description
Type C-3, powder, ≥600,000 units/g solid
description
Type IX, powder, 50,000-100,000 units/g solid
specific activity
~1 U/mg
specific activity
~8 U/mg
specific activity
≥600,000 units/g solid
specific activity
50,000-100,000 units/g solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
Mr ~480000
mol wt
Mr ~480000
mol wt
~544620 Da
mol wt
~544620 Da
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)