52578-U
Supelclean™ PSA SPE Tube
bed wt. 200 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonim(y):
PSA SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean™
skład
bed wt., 200 mg
opakowanie
pk of 54
zakres etykietowania
8.4% C loading
3.3% N loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
500 m2/g
pojemność
3 mL
0.98-1.05 meq/g capacity
pokrycie powierzchni
surface coverage 2.35 μmol/m2
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
pKa
(1) 10.1, (2) 10.9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
normal phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
- A weak anion exchanger with a pKa of 10.1 and 10.9
- Similar to aminopropyl SPE phases (NH2) in terms of selectivity, but has a much higher capacity due to presence of secondary amine (0.98-1.05 meq/g)
- Strong affinity and high capacity for removing fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars when conducting multi-residue pesticide analysis in foods
- Has been shown to significantly reduce matrix-enhancement effects encountered during the GC analysis of food products
- Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
- Bidentate nature of ligand allows for chelation
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
respiratory tract irritation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.