Kluczowe dokumenty
52640-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
NH2 (amina) Rurka naboju SPE
Wybierz wielkość
30 EA
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 EA
1110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 1 g
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
6 mL
~0.43 meq/g capacity
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
pKa 
9.8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
normal phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Normal phase or Anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Polymerically bonded, aminopropyl phase that is very polar in nature (hydrogen bonding) allowing for both normal phase and ion exchange applications
  • A weak anion exchanger with a pKa of 9.8. At pH 7.8 or below, the functional groups are positively charged
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.43 meq/g.
  • Allows the rapid release of very strong anions such as sulfonic acids that may be retained irreversibly by strong anion exchangers
  • Can be used in some reversed-phase applications (due to ethyl spacer); however, it is predominately used as an ion-exchange or normal phase sorbent due to its polar nature
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.