Kluczowe dokumenty
54116-U
Supelco
Supelclean Florisil®/Na2SO4 SPE Tube
polypropylene hardware, PE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48
Synonim(y):
Probówka z wkładem SPE Florisil/Sodium Sulfate, 6 ml
Wybierz wielkość
48 EA
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
1420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
PE frit
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
skład
bed A, 2 g (Florisil®)
bed B, 2 g (Na2SO4)
opakowanie
pk of 48
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
florisil phase
sodium sulfate phase
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Normal-phase or adsorption
Sample Matrix Compatibility: Organic solutions
  • Dual layer SPE tube that contains Na2SO4 (upper layer) and Florisil (magnesium silicate; lower layer) separated and packed with PTFE frits (glass tubes) or PE frits (PP tubes)
  • Florisil particle size- 60/100 mesh (150-200μm); Na2SO4 Purity- 99.99+%, density- 2.68 g/mL
  • Excellent for removing/isolating polar compounds from organic matrices
  • Na2SO4 layer aids in removing aqueous sample residues that may hinder Florisil performance and/or subsequent GC analysis
  • Available in glass SPE hardware allowing users to reactivate Florisil through heating at 140°C, 16 hours
  • Use in conjunction with Visiprep Large Volume Sampler (Cat No. 57275) and Visiprep SPE Vacuum Manifolds for processing larger volume samples
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)