Przejdź do
57014
Supelclean LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
54 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene hardware
Quality Segment
product line
Supelclean
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 54
extent of labeling
5% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
3 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
amino bonding
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pKa 
9.8
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
54059-U504483505269
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
reversed phase
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
particle size
45 μm
extent of labeling
5% C loading
extent of labeling
5% C loading
extent of labeling
5% C loading
extent of labeling
5.5% C
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
matrix active group
amino bonding
matrix active group
amino bonding
matrix active group
amino bonding
matrix active group
phenyl bonding
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supelclean LC-NH2 SPE Tube
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>464.0 °F
flash_point_c
> 240 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)