Kluczowe dokumenty
504483
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Wybierz wielkość
108 EA
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
108 EA
1570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Materiały
polypropylene hardware
Poziom jakości
skład
bed wt., 100 mg
opakowanie
pk of 108
zakres etykietowania
5% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
1 mL
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
amino bonding
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Supelclean LC-NH2 SPE Tube is used to extract moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)