Kluczowe dokumenty
57205
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Wybierz wielkość
100 G
2570,00 zł
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
2570,00 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41115712
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
linia produktu
Supelclean
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
zakres etykietowania
5% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped)
grupa aktywna macierzy
amino bonding
aminopropyl
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)