52638-U
Discovery® DSC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Wybierz wielkość
1000,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1000,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
6 mL
~0.43 meq/g capacity
Matryca
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
pKa
9.8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
normal phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- Polymerically bonded, aminopropyl phase that is very polar in nature (hydrogen bonding) allowing for both normal phase and ion exchange applications
- A weak anion exchanger with a pKa of 9.8. At pH 7.8 or below, the functional groups are positively charged
- Ion exchange capacity is ∼ 0.43 meq/g.
- Allows the rapid release of very strong anions such as sulfonic acids that may be retained irreversibly by strong anion exchangers
- Can be used in some reversed-phase applications (due to ethyl spacer); however, it is predominately used as an ion-exchange or normal phase sorbent due to its polar nature
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.