52582-U
Supelclean™ Florisil®/Na2SO4 SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48
Synonim(y):
Probówka z wkładem SPE Florisil/Sodium Sulfate, 6 ml
Wybierz wielkość
3530,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3530,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE frit
glass hardware
Poziom jakości
agency
EN ISO 9377-2
linia produktu
Supelclean™
skład
bed A, 2 g (Florisil®)
bed B, 2 g (Na2SO4)
opakowanie
pk of 48
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
florisil phase
sodium sulfate phase
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Organic solutions
- Dual layer SPE tube that contains Na2SO4 (upper layer) and Florisil (magnesium silicate; lower layer) separated and packed with PTFE frits (glass tubes) or PE frits (PP tubes)
- Florisil particle size- 60/100 mesh (150-200μm); Na2SO4 Purity- 99.99+%, density- 2.68 g/mL
- Excellent for removing/isolating polar compounds from organic matrices
- Na2SO4 layer aids in removing aqueous sample residues that may hinder Florisil performance and/or subsequent GC analysis
- Available in glass SPE hardware allowing users to reactivate Florisil through heating at 140°C, 16 hours
- Use in conjunction with Visiprep Large Volume Sampler (Cat No. 57275) and Visiprep SPE Vacuum Manifolds for processing larger volume samples
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?