Przejdź do
48567
Anthracene
analytical standard
Synonim(y):
Anthraxcene, Paranaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5000 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
EC Number:
204-371-1
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1905429
Colour Index Number:
10790
MDL number:
NACRES:
NA.24
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.15 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
1004 °F
packaging
ampule of 5000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Anthracene is a polycyclic aromatic hydrocarbon often formed by incomplete combustion of organic materials.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Anthracene may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in aqueous solution by synchronous fluorimetry.
Anthracene has been shown to be soluble in a variety of binary and ternary mixtures of cyclohexanone, ethyl acetate, and methanol .
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8920010580141062
Anthracene analytical standard
Supelco
48567
Anthracene
description
analytical standard
description
reagent grade, 97%
description
suitable for scintillation, ≥99.0% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Environment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-12-7
CAS No.
120-12-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)