Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5000 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 272,00 zł |
Informacje o tej pozycji
272,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 5000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
InChI key
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 98% | description analytical standard | description analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoranthene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
388.4 °F - closed cup
flash_point_c
198.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
206-44-0
206-44-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Benzo[b]fluoranthene analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/175/744/6fa5fca2-b6ec-47b6-ab7a-fe895843f226/640/6fa5fca2-b6ec-47b6-ab7a-fe895843f226.png)