Kluczowe dokumenty
48500-U
Acenaphthene
analytical standard
Synonim(y):
1,8-Ethylenenaphthalene
Wybierz wielkość
261,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
261,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
5.32 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 131 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 5000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
279 °C (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Klucz InChI
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?