Przejdź do
48568
Fluorene
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5000 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
EC Number:
201-695-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1363491
MDL number:
NACRES:
NA.24
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 5000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
298 °C (lit.)
mp
111-114 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
InChI key
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Fluorene has been used as a test material in studying its electronic transitions in gas and crystalline phases, and in stretched polymer sheets, measured with synchrotron radiation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1283334853548567
Fluorene analytical standard
Supelco
48568
Fluorene
Anthracene analytical standard
Supelco
48567
Anthracene
description
analytical standard
description
98%
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorene
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
303.8 °F - closed cup
flash_point_c
151.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
86-73-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)