Przejdź do
49085
Atrazine
analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.68
EC Number:
217-617-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
612020
MDL number:
NACRES:
NA.24
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
InChI key
MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
General description
Atrazine is a commonly used herbicide, which belongs to the triazine class of herbicides. It is generally used for weed control management in agricultural crops.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9093503322T0388
Atrazine analytical standard
Supelco
49085
Atrazine
Atrazine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
90935
Atrazine
Tartrazine analytical standard
Supelco
03322
Tartrazine
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
analytical standard
description
Dye content ≥85 %
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
analytical standard
grade
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
CofA
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atrazine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)