Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
420,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.15 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
autoignition temp.
1004 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - | application(s) cleaning products |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade reagent grade | grade certified reference material, TraceCERT® |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-12-7
120-12-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?