Kluczowe dokumenty
27195
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
Wybierz wielkość
100 EA
721,00 zł
721,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
721,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
721,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
burnt orange PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
260 °C temp. limit
śr. zewn.
18 mm
śr. × grubość
18 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
Informacje prawne
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)