Kluczowe dokumenty
27512
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
Wybierz wielkość
100 EA
392,00 zł
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
392,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C max. temp.
śr. zewn.
13 mm
śr. × grubość
13 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 7 mL vial
Zastosowanie
Septa, niebieski PTFE / biały silikon (niebieski PTFE / biały silikon) został użyty jako część portu wtryskowego w analizie chromatografii gazowej (GC) podtlenku azotu, metanu i dwutlenku węgla w próbkach gleby poddanych nawadnianiu.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nitrous oxide, carbon dioxide and methane emissions from irrigated cropping systems as influenced by legumes, manure and fertilizer.
Ellert H B and Janzen H H
Canadian Journal of Soil Science, 88(2), 207-217 (2008)