Przejdź do
27176
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
277,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black phenolic hole cap
feature
autoclavable, closure type black phenolic hole cap
packaging
pkg of 100 ea
parameter
149 °C temp. limit
diam. × H
23 mm × 11.3 mm
holder diam.
12 mm
fitting
thread for 20-400
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
General description
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271542323727153
description
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
description
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
description
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
description
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, 15-425 thread
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 24-400
fitting
15-425 thread
feature
autoclavable, closure type black phenolic hole cap
feature
autoclavable, closure type black phenolic hole cap
feature
autoclavable
feature
closure type black phenolic solid top cap
material
black phenolic hole cap
material
black phenolic hole cap
material
black phenolic cap (no septum)
material
black phenolic solid cap, aluminum liner
compatibility
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
compatibility
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 144 ea
packaging
pkg of 100 ea
parameter
149 °C temp. limit
parameter
149 °C temp. limit
parameter
149 °C temp. limit
parameter
135 °C temp. limit
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)