Kluczowe dokumenty
27144
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
360,00 zł
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
tan PTFE face
white tan PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
śr. zewn.
11 mm
śr. × grubość
11 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Zastosowanie
Septa, opalony PTFE/silikon może być stosowany w mikroekstrakcji fazy stałej w przestrzeni nadpowierzchniowej (SPME) (liofilizowany ekstrakt wodny).[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)