Przejdź do
27111
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
Application
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
It has been used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis. It was also used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of the oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2703127113854190
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 1000 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
volume
4 mL
volume
4 mL
volume
4 mL
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 13-425
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial
material
clear glass vial (with marking spot)
material
clear glass vial
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)