Kluczowe dokumenty
27053
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
172,00 zł
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
172,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
black polypropylene cap
Właściwości
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
135 °C temp. limit
śr. × wys.
16 mm × 9.5 mm
otwór śr.
9 mm
dopasowywanie
thread for 13-425
kompatybilność
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Opis ogólny
These hole caps do not come with septa.
Zastosowanie
Może być stosowany w analizie HPLC do ilościowego oznaczania adsorpcji trzech kationowych peptydów błonowych: mastoparanu X, melityny i magaininy 2.[1]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)