Przejdź do
854986
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
142,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
amber glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
General description
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 4 mL) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
Application
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27079507628854190
description
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
description
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
description
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
description
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
fitting
thread for 13-425
fitting
8-425 thread, thread for 8-425
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 13-425
volume
4 mL
volume
2 mL
volume
2 mL
volume
4 mL
material
amber glass vial
material
clear glass vial
material
amber glass vial
material
clear glass vial
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)