Kluczowe dokumenty
854190
Supelco
Vials, screw top, clear glass (vial only)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
137,00 zł
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
137,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
pojemność
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Opis ogólny
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. They are available in various sizes, although 2 mL vials are more commonly used. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top vials (volume 4 mL, clear glass) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
Vials, screw top (4mL) are mainly used to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
Przydatność
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)