Przejdź do
508179
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Crimp Seal with Red Rubber/PTFE Septum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE/red rubber septum
packaging
pkg of 100 ea
seal diam.
11 mm
application(s)
general analytical
General description
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 12 x 32 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for aromatics, carbon disulfides, chlorinated solvents, hydrocarbons.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8541402747327108
description
seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
description
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, pkg of 100 ea
description
red aluminum seal, seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 1000 ea
description
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, silver aluminum seal, pkg of 100 ea
material
PTFE/red rubber septum
material
PTFE-faced rubber septum, silver aluminum seal
material
PTFE/red rubber septum, red aluminum seal
material
red PTFE/silicone/red PTFE septum, silver aluminum seal
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
seal diam.
11 mm
seal diam.
11 mm
seal diam.
11 mm
seal diam.
11 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)