Kluczowe dokumenty
27122-U
Supelco
Septa, PTFE/silicone/PTFE
red PTFE/silicone/red PTFE, septum diam. × thickness 11 mm × 0.040 in., for use with 4mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/silicone/red PTFE
opis
septum type: double-faced PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
pkg of 100 pkg
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
11 mm
septa śr. × grubość
11 mm × 0.040 in.
kompatybilność
for use with 4mL vial
for use with screw cap, 13-425
Opis ogólny
Przegrody na fiolki są dostępne w różnych wersjach materiałowych. Septa, PTFE/silikon/PTFE (średnica przegrody × grubość 11 mm × 0,040 cala) są dopasowane do fiolek z zakrętką o pojemności 4 ml. Nadają się do stosowania z większością substancji organicznych (do momentu przebicia) i nie są zalecane do stosowania z chlorosilanami.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)