Kluczowe dokumenty
Z115150
Sigma-Aldrich
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 5 mL, 20-400 thread, diam. × H 20 mm × 65 mm
Wybierz wielkość
12 EA
1030,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
1030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
śr. × wys.
20 mm × 65 mm
pojemność
5 mL
dopasowywanie
20-400 thread
Opis ogólny
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Przypis
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Informacje prawne
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. Hi. Just wondering what is meant by an 'open top cap'? Is this for using a needle to remove contents? If so, will items remain sterile before piercing the cap with a needle?
    1 answer
    1. This product includes an Open-top or hole cap which is fitted with a PTFE faced rubber septum. The contents may then be accessed via the septum, using a sterile needle and syringe, in order to maintain sterility. Note that sterility is dependent on the aseptic technique.