Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 581,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3800,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
Nazwa produktu
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ACS reagent, >98%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
>98%
form
solid
impurities
≤5% water
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: passes test
suitability
passes test for sensitivity to sulfanilamide
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% | assay ≥98% | assay ≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: passes test | solubility - | solubility - | solubility 30 g/L |
| mp 194-198 °C (dec.) (lit.) | mp 194-198 °C (dec.) (lit.) | mp 194-198 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| functional group amine | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?