Przejdź do
23202
Space Saver storage racks
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
Synonim(y):
VIAL RACK, 17MM VIALS, 5/CS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
782,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
red polypropylene rack
description
vial size: 7 mL
feature
positions 90 (vials per rack)
packaging
pkg of 5 ea
rack L × W × H
320 mm × 170 mm × 30 mm
well opening
17.1 mm
compatibility
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack)
General description
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
232012320723206
description
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
description
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
description
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
description
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
feature
positions 90 (vials per rack)
feature
positions 36 vials per rack
feature
positions 50 vials per rack
feature
positions 50 vials per rack
material
red polypropylene rack
material
red polypropylene rack
material
red polypropylene rack
material
red polypropylene rack
compatibility
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack)
compatibility
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
compatibility
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
compatibility
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack)
rack L × W × H
320 mm × 170 mm × 30 mm
rack L × W × H
320 mm × 90 mm × 30 mm
rack L × W × H
192 mm × 100 mm × 23 mm
rack L × W × H
336 mm × 175 mm × 30 mm
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
description
vial size: 7 mL
description
vial size: 15-22 mL
description
vial size: 2 mL
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Space Saver storage racks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)