Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
material
polycarbonate
feature
autoclavable, Holds 25 x vials
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5030-0505
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
blue
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 25 vials in a staggered array | description Vertical; 4-shelf for 51/4 × 51/4 × 33/4in. boxes | description capacity 5 mL, sterile | description capacity 2.0 mL, sterile, External threads |
| feature Holds 25 x vials, autoclavable | feature Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature External thread | feature External threads |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5030-0505 | manufacturer/tradename Nalgene DS5037-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 5000-0050 | manufacturer/tradename Nalgene® 5000-0020 |
| material polycarbonate | material polyketone | material conical bottom, colorless tube, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube | material polypropylene tube, high-density polyethylene closure, colorless tube, conical bottom |
| packaging pack of 4 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 250 ea (25 x 10 ea) | packaging package of 25 vials 20, pack of 500 ea (20 x 25 ea) |
| color blue | color - | color - | color - |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rack for Nalgene® cryogenic vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?