Kluczowe dokumenty
854743
Supelco
Vials, screw top, clear glass, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
Opis ogólny
Fiolki są odpowiednie do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Są one dostępne w różnych rozmiarach, choć częściej używane są fiolki o pojemności 2 ml. Igła autosamplera przebija nakrętkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek. Zakręcane fiolki (objętość 1,5 ml, przezroczyste szkło, śr. x wys. 11,6 mm x 32 mm) są używane w wielu autosamplerach ze standardowym otworem 6 mm. Gwinty na standardowych fiolkach mają rozmiar 10-425.
Inne uwagi
The inside diameter of vials vary with the manufacture. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • SU860067PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
  • 854988PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
  • SU860066PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
  • 854110PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)