Kluczowe dokumenty
23205-U
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea
Synonim(y):
VIAL RACK,15 & 16MM VIALS,5/CS
Wybierz wielkość
5 EA
892,00 zł
892,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
892,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
892,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
red polypropylene rack
opis
vial size: 4 mL
Właściwości
positions 48 vials per rack
opakowanie
pkg of 5 ea
statyw dł. × szer. × wys.
268 mm × 95 mm × 30 mm
otwór dołka
15.5 mm
kompatybilność
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack)
Opis ogólny
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)