27060-U
Vials, crimp top, silane-treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening, (6 mm), deactivation, Silanized, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear glass vial
opis
silanized glass
Właściwości
closure type crimp top vial
deactivation Silanized
large opening, (6 mm)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Opis ogólny
- Opatentowana obróbka silanem chroni aktywne grupy silanolowe na nieobrobionych powierzchniach szklanych.
- Lepsze odzyskiwanie submikrogramowych związków polarnych.
- Oszczędność czasu i pieniędzy.
Te standardowe i duże otwierane fiolki są używane z aluminiowymi uszczelkami. Uszczelki aluminiowe 11 mm mają otwory 6 mm.
Przydatność
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Seria I, II
CTC LC PAL
CTC GC PAL
Hitachi
PerkinElmer Autosystem, Clarus 500
PE ISS-100, 200, Integral 4000 i Seria 200
Autosamplery GC i LC Shimadzu
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra Systema
Thermo GC TRACE/AS3000/AI3000/AS3500
Varian GC Autosamplers 8000, 8100, 8200, 8400, 8410
Varian GC Autosamplers 9090, 9095, Marathon
Waters Alliance
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)