Kluczowe dokumenty
Z291587
Supelco
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, amber glass
Wybierz wielkość
100 EA
154,70 zł
154,70 zł
Cena katalogowa221,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
154,70 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
154,70 zł
Cena katalogowa221,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
2 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
Opis ogólny
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do you have any information about the glass quality used in Z291587?
    1 answer
    1. This product is constructed of borosilicate glass.