Przejdź do
HS29025G
Microtube Rack
assorted colors rack
Synonim(y):
Microcentrifuge Tube Holder, Microtube Storage Rack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS29025G
Feature:
to hold 80 tube(s)
Material:
assorted colors rack, polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
assorted colors rack, polypropylene
feature
to hold 80 tube(s)
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025G
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
General description
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Features and Benefits
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS29025DHS29025BHS29025A
Microtube Rack assorted colors rack
HS29025G
Microtube Rack
Microtube Rack pink rack
HS29025D
Microtube Rack
Microtube Rack blue
HS29025B
Microtube Rack
Microtube Rack natural
HS29025A
Microtube Rack
description
assorted colors rack
description
pink rack
description
blue
description
natural
feature
to hold 80 tube(s)
feature
to hold 80 tube(s)
feature
to hold 80 tube(s)
feature
to hold 80 tube(s)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025G
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29025A
material
polypropylene , assorted colors rack
material
polypropylene , pink rack
material
blue , polypropylene
material
polypropylene , natural
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
packaging
pack of 5 ea
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
L × W × H
225 mm × 67 mm × 28 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microtube Rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)