Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
material
polypropylene , white
feature
positions 6 × 14
manufacturer/tradename
BRAND 4341000, BRAND
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
diam.
13 mm
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white | description blue | description Holds 84 x 13 mm tubes, white | description Holds 21 x 30 mm tubes, white |
| feature positions 6 × 14 | feature positions 6 × 14 | feature Holds 84 x 13 mm tubes, positions 6 × 14, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258 | feature Holds 21 x 30 mm tubes, positions 3 × 7, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258 |
| manufacturer/tradename BRAND, BRAND 4341000 | manufacturer/tradename BRAND, BRAND 4341001 | manufacturer/tradename BRAND 4340000 | manufacturer/tradename BRAND 4340040 |
| material white , polypropylene | material blue , polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| diam. 13 mm | diam. 13 mm | diam. - | diam. - |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| L × W × H 265 mm × 126 mm × 38 mm | L × W × H 265 mm × 126 mm × 38 mm | L × W × H 265 mm × 126 mm × 75 mm | L × W × H 265 mm × 126 mm × 88 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® cryovial racks, PP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?