Przejdź do
R0638
Rack for Nalgene® cryogenic vials
Holds 50 vials in a 5 × 10 array
Synonim(y):
cryovial rack, microtube rack, Nalgene 5030-0510, benchtop tube storage, tube holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5030-0510
Feature:
autoclavable, Holds 50 x vials
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 1 ea
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polycarbonate
feature
autoclavable, Holds 50 x vials
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5030-0510
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
white
General description
Accept all Nalgene cryogenic vials. Bottom of each well interlocks with vial, allowing one-hand manipulation.
Non-skid rubber feet
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R1138Z359041R3388
description
Holds 50 vials in a 5 × 10 array
description
Holds 81 x 0.5 mL tubes, pack of 4 ea
description
Holds 25 vials in a staggered array
description
Vertical; 4-shelf for 51/4 × 51/4 × 33/4in. boxes
feature
Holds 50 x vials, autoclavable
feature
Holds 81 x 0.5 mL tubes
feature
Holds 25 x vials, autoclavable
feature
Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
manufacturer/tradename
Nalgene® 5030-0510
manufacturer/tradename
Nalgene® 5055-5005
manufacturer/tradename
Nalgene® 5030-0505
manufacturer/tradename
Nalgene DS5037-0004
material
polycarbonate
material
polycarbonate
material
polycarbonate
material
polyketone
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
white
color
-
color
blue
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rack for Nalgene® cryogenic vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)