20350
1494 49P (OVS) 1645-20 specjalnie leczony 1034 5988-2 (20/40), 270/140 mg
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube, pkg of 10 ea
Synonim(y):
ORBO™ Supelpak™ 20 series Tube
Wybierz wielkość
935,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
935,00 zł
Polecane produkty
Materiały
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
Poziom jakości
agency
NIOSH 5601
OSHA 62,63,67,70,74
linia produktu
Amberlite™
ORBO™
skład
Bed A, 270 mg
Bed B, 140 mg
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 49P
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube
Matryca
XAD-2 (specially cleaned)
wielkość cząstki
20-40 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringActive Filters