Merck
20280-U
Supelco
Florisil® Inorganic Sorbent
60-100 mesh, coarse powder
Synonim(y):
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
Wybierz wielkość
454 G
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
454 G
1070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MgO3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Florisil®, 60-100 mesh, coarse powder
Formularz
coarse powder
opakowanie
jar of 454 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
289 m2/g
Matryca
Magnesium silicate hydrate
grupa aktywna macierzy
magnesium silicate hydrate
wielkość cząstki
149-250 μm
60-100 mesh
wielkość porów
60 Å mean pore size
przydatność
suitable for (Changes of Official Methods of Analysis, JAOAC, Chapter 24, 208(h), Vol. 49, p 233, 1966.)
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Klucz InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Florisil, adsorbent for the separation of lipids is a commercially-prepared magnesia silica gel. It has a coarse mesh size which helps in rapid flow rate.[1] Florisil is effective in promoting [1,3]-sigmatropic shift of myceophenolic acid related allyl phenyl ethers.[2] Florisil cartridges are used in atmospheric sampling to assess possible interference from air contaminants.[3]
Zastosowanie
  • Florisil was used as column packing material in column chromatography.[4]
  • Florisil was used as an adsorbent in gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD)[5], capillary column chromatography[6] and adsorption column chromatography.[7]
  • Florisil was used in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry[7] and GC-FID.[8]
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An improved gas chromatographic method for the determination of perfluorocarbon tracers in the atmosphere
Lagomarsino, Raymond J.
Journal of Chromatographic Science, 34, 405-412 (1996)
R C Prados-Rosales et al.
Journal of chromatography. A, 993(1-2), 121-129 (2003-05-09)
A rapid analytical method for determination of organochlorine pesticide residues in sunflower seeds based on focused microwave-assisted Soxhlet extraction has been developed. The main factors affecting the extraction efficiency--namely microwave power, irradiation time, volume of extractant and number of cycles--were
Andrew C Singer et al.
Environmental toxicology and chemistry, 22(9), 1998-2004 (2003-09-10)
This study investigated the interactive effects of bioaugmentation, biostimulation, and the rhizosphere during remediation of Aroclor 1242-contaminated soil. Treatments were repeatedly augmented with polychlorinated bipheny (PCB)-degrading bacteria, inducers (carvone and salicylic acid), surfactant (sorbitan trioleate), minimal salts medium in a
Determination of atmospheric perfluorocarbon background concentrations of fL/L range at the western coastal area of Korea
Kim, HyeKyeong, et al.
Atmospheric Environment, 1, 4-4 (2002)
The covalently bound flavin of Chromatium cytochrome c552. 1. Evidence for cysteine thiohemiacetal at the 8 alpha position.
W H Walker et al.
European journal of biochemistry, 48(2), 439-448 (1974-10-02)