Przejdź do
1.19127
LICHROLUT® Florisil® solid phase extraction (SPE) tubes
(150 - 250 µm) 1000mg 6ml, package of 30 tubes
Synonim(y):
Rurki Florisil SPE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
765,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
765,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrolut® Florisil® (150 - 250 µm) 1000 mg 6 ml standardowe probówki PP, package of 30 columns
packaging
package of 30 columns
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
30 extraction columns per package
Analysis Note
Appearance: conforms
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)