Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
Nazwa produktu
Florisil®, <200 mesh, fine powder
grade
standard
Quality Segment
form
fine powder
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
289 m2/g
matrix
Magnesium silicate hydrate
matrix active group
magnesium silicate hydrate
particle size
<200 mesh, <74 μm
pore size
60 Å mean pore size
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix active group magnesium silicate hydrate | matrix active group magnesium silicate hydrate | matrix active group - | matrix active group magnesium silicate hydrate |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique - | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate | matrix - | matrix Magnesium silicate hydrate |
| pore size 60 Å mean pore size | pore size 60 Å mean pore size | pore size - | pore size 60 Å mean pore size |
| particle size <200 mesh, <74 μm | particle size 100-200 mesh, 74-149 μm | particle size 100-200 mesh | particle size 250-595 μm, 30-60 mesh |
| form fine powder | form fine powder | form powder | form granular |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Florisil®
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?