Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1470,00 zł
Nazwa produktu
Florisil® Adsorbent for Chromatography, 60-100 mesh
grade
standard
Quality Segment
form
coarse powder
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Magnesium silicate hydrate
matrix active group
magnesium silicate hydrate
particle size
149-250 μm, 60-100 mesh
pore size
60 Å mean pore size
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate |
| particle size 149-250 μm, 60-100 mesh | particle size 149-250 μm, 60-100 mesh | particle size 100-200 mesh, 74-149 μm | particle size <200 mesh, <74 μm |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| matrix active group magnesium silicate hydrate | matrix active group magnesium silicate hydrate | matrix active group magnesium silicate hydrate | matrix active group magnesium silicate hydrate |
| pore size 60 Å mean pore size | pore size 60 Å mean pore size | pore size 60 Å mean pore size | pore size 60 Å mean pore size |
| form coarse powder | form coarse powder | form fine powder | form fine powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Florisil® Adsorbent for Chromatography
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
Niskociśnieniowa chromatografia cieczowa (LPLC) działa przy niskim ciśnieniu, wykorzystując pompę do wprowadzania fazy ruchomej na kolumnę.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 46385-500G-F | 04061838515032 |
| 46385-5KG-F | 04061838515537 |