Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
Nazwa produktu
Florisil® PR,
form
coarse powder
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
289 m2/g
matrix
Magnesium silicate hydrate
matrix active group
magnesium silicate hydrate
particle size
149-250 μm, 60-100 mesh
pore size
60 Å mean pore size
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| matrix active group magnesium silicate hydrate | matrix active group magnesium silicate hydrate | matrix active group magnesium silicate hydrate | matrix active group magnesium silicate hydrate |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| particle size 149-250 μm, 60-100 mesh | particle size 100-200 mesh, 74-149 μm | particle size 149-250 μm, 60-100 mesh | particle size 60-100 mesh |
| matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
| form coarse powder | form fine powder | form coarse powder | form powder |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 46382-500G | 04061838514936 |