Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 875,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
875,00 zł
grade
standard
description
ratio of stearyl stearate peakarea <= 1.0 treated/untreated, recovery rate >= 80%
form
powder
quality
for the determination of hydrocarbon acc. to ISO 9377-2
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
289 m2/g
matrix
Magnesium silicate hydrate
matrix active group
magnesium silicate hydrate
particle size
60-100 mesh
pore size
60 Å mean pore size
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pore size 60 Å mean pore size | pore size 60 Å mean pore size | pore size 60 Å mean pore size | pore size 60 Å mean pore size |
| particle size 60-100 mesh | particle size 100-200 mesh, 74-149 μm | particle size <200 mesh, <74 μm | particle size 149-250 μm, 60-100 mesh |
| form powder | form fine powder | form fine powder | form coarse powder |
| grade standard | grade standard | grade standard | grade - |
| surface area 289 m2/g | surface area 289 m2/g | surface area 289 m2/g | surface area 289 m2/g |
| matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate | matrix Magnesium silicate hydrate |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 269905-10G | 04061837655654 |
| 189979-10X1ML | 04061838759566 |
| 700428-10G | 04061832795621 |
| 189979-10G | 04061838759542 |
| 189979-5G | 04061838759573 |
| 189979-10X0.75ML | 04061838759559 |
| 189979-5X0.5ML | 04061838759580 |
| 189979-5X10G-NA | 04061837649295 |
| 189979-1G | 04061837613647 |
| 189979-10X1G-N | 04061837613630 |
| 189979-5X10G-N | 04061837649288 |
| 1116560001 | 04022536694252 |
| 1116560009 | 04022536134338 |
| 269905-1G | 04061837614088 |
| 441341-1PAK | 04061837614873 |
| 700428-1G | 04061826760024 |
| 03286-500G-F | 04061838503435 |
| 03286-100G-F | 04061838503374 |